cis-4-tert-Butylcyclohexancarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936255-10G
OR936255-1G
OR936255-5G
APOSOR936255-10GEA
886
EUR
APOSOR936255-10G
APOSOR936255-1G
APOSOR936255-5G
cis-4-tert-Butylcyclohexancarbonsäure 95%
cis-4-tert-Butylcyclohexancarbonsäure
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
943-28-2 |