5-Phenyl-4-pentin-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Phenylpent-4-yn-1-ol
OR936269-1G
OR936269-250MG
APOSOR936269-1GEA
214
EUR
APOSOR936269-1G
APOSOR936269-250MG
5-Phenyl-4-pentin-1-ol 95%
5-Phenyl-4-pentin-1-ol
Formel:
C₁₁H₁₂O Molecular Weight: 160.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191481 CAS-Nummer: 24595-58-2 |