2-Ethyl-3-methoxypyrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936279-25G
APOSOR936279-25GEA 114 EUR
APOSOR936279-25G
2-Ethyl-3-methoxypyrazin 95%
2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Formel: C₇H₁₀N₂O
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006129
CAS-Nummer: 25680-58-4