(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-(-)-1-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]piperidine
OR936287-1G
APOSOR936287-1GEA
85.7
EUR
APOSOR936287-1G
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₁H₂₂N₂ Molecular Weight: 182,31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077821 CAS-Nummer: 84466-85-3 |