N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzolsulfonamid 93%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(N-Benzylsulphonamido)-4-methoxybenzeneboronic acid
OR9363-1G OR9363-250MG
APOSOR9363-1GEA 415 EUR
APOSOR9363-1G APOSOR9363-250MG
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzolsulfonamid 93%
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel: C₁₄H₁₆BNO₅S
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235069
CAS-Nummer: 874219-51-9