α-Cyclopropylbenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Cyclopropylphenylcarbinol, Cyclopropyl-phenylmethanol
OR936301-1G
OR936301-5G
APOSOR936301-1GEA
52.2
EUR
APOSOR936301-1G
APOSOR936301-5G
α-Cyclopropylbenzylalkohol 95%
α-Cyclopropylbenzylalkohol
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001299 CAS-Nummer: 1007-03-0 |