3-Methyl-N-methylbenzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Methyl-1-(m-tolyl)methanamine
OR936302-5G
APOSOR936302-5GEA 188 EUR
APOSOR936302-5G
3-Methyl-N-methylbenzylamine 95%
3-Methyl-N-methylbenzylamine
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05865181
CAS-Nummer: 39180-84-2