2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936341-1G
OR936341-250MG
APOSOR936341-1GEA
328
EUR
APOSOR936341-1G
APOSOR936341-250MG
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene 95%
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Molecular Weight: 198.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
78840-04-7 |