2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936381-10G OR936381-1G OR936381-5G
APOSOR936381-10GEA 302 EUR
APOSOR936381-10G APOSOR936381-1G APOSOR936381-5G
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001293
CAS-Nummer: 29555-02-0
UN: 3265
ADR: 8,III