4'-Methylpropiophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: p-Methylpropiophenone
OR936436-500G
APOSOR936436-500GEA 60.9 EUR
APOSOR936436-500G
4'-Methylpropiophenon 95%
4'-Methylpropiophenon
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009312
CAS-Nummer: 5337-93-9