2-Biphenylmethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (Biphenyl-2-yl)methanol, Biphenyl-2-methanol, 2-Hydroxymethylbiphenyl, 2-Phenylbenzylalkohol
OR936438-1G OR936438-5G
APOSOR936438-1GEA 42.2 EUR
APOSOR936438-1G APOSOR936438-5G
2-Biphenylmethanol 95%
2-Biphenylmethanol
Formel: C₁₃H₁₂O
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004620
CAS-Nummer: 2928-43-0