1,1-Bis(morpholino)ethylene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,4'-(Ethylene-1,1-diyl)bismorpholine, 1,1-Dimorpholinoethylene
OR936449-10G OR936449-1G OR936449-5G
APOSOR936449-10GEA 763 EUR
APOSOR936449-10G APOSOR936449-1G APOSOR936449-5G
1,1-Bis(morpholino)ethylene 95%
1,1-Bis(morpholino)ethylene
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 198.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059775
CAS-Nummer: 14212-87-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable