Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936451-1G
OR936451-25G
OR936451-5G
APOSOR936451-1GEA
0
EUR
APOSOR936451-1G
APOSOR936451-25G
APOSOR936451-5G
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal 95%
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal
Formel:
C₈H₁₈O₂Si Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010232 CAS-Nummer: 31469-15-5 |