3-Hydroxybenzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
m-Hydroxybenzophenon
OR936494-25G
OR936494-5G
APOSOR936494-25GEA
243
EUR
APOSOR936494-25G
APOSOR936494-5G
3-Hydroxybenzophenon 97%
3-Hydroxybenzophenon
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Molecular Weight: 198,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002297 CAS-Nummer: 13020-57-0 |