N,N-Dimethyl-2-naphthalinamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N,N-Dimethylnaphthalen-2-amine, 2-Dimethylaminonaphthalene
OR936521-5G
APOSOR936521-5GEA 149 EUR
APOSOR936521-5G
N,N-Dimethyl-2-naphthalinamin 95%
N,N-Dimethyl-2-naphthalinamin
Formel: C₁₂H₁₃N
Molecular Weight: 171,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059550
CAS-Nummer: 2436-85-3