S-Ethylthioacetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936522-100G OR936522-25G
APOSOR936522-100GEA 290 EUR
APOSOR936522-100G APOSOR936522-25G
S-Ethylthioacetat 98%
S-Ethylthioacetat
Formel: C₄H₈OS
Molecular Weight: 104,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015178
CAS-Nummer: 625-60-5