trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: trans-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
OR936549-1G OR936549-250MG OR936549-5G
APOSOR936549-1GEA 127 EUR
APOSOR936549-1G APOSOR936549-250MG APOSOR936549-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
trans-4-tert-Butylcyclohexanol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064952
CAS-Nummer: 21862-63-5