4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
OR936561-100G OR936561-1KG OR936561-500G
APOSOR936561-100GEA 125 EUR
APOSOR936561-100G APOSOR936561-1KG APOSOR936561-500G
4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₉H₁₂O₃
Molecular Weight: 168.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005927
CAS-Nummer: 19438-60-9