4-(3-Hydroxypropyl)-2-methoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Dihydroconiferyl Alcohol, 4-(3-Hydroxypropyl)-2-methoxyphenol
OR936589-1G OR936589-250MG
APOSOR936589-1GEA 194 EUR
APOSOR936589-1G APOSOR936589-250MG
4-(3-Hydroxypropyl)-2-methoxyphenol 97%
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016571
CAS-Nummer: 2305-13-7