6-Methyl-2-Oxo-3-Cyclohexen-1-Carbonsäure-Ethylester (Gemisch von Isomeren) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936598-10G OR936598-1G OR936598-5G
APOSOR936598-10GEA 696 EUR
APOSOR936598-10G APOSOR936598-1G APOSOR936598-5G
6-Methyl-2-Oxo-3-Cyclohexen-1-Carbonsäure-Ethylester (Gemisch von Isomeren) 95%
Ethyl-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate (mixture of isomers)
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 3419-32-7