(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936647-1G OR936647-5G
APOSOR936647-1GEA 306 EUR
APOSOR936647-1G APOSOR936647-5G
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid
Formel: C₆H₁₀O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1115-82-8