4-Benzoyloxy-2-azetidinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936652-10G OR936652-1G OR936652-5G
APOSOR936652-10GEA 812 EUR
APOSOR936652-10G APOSOR936652-1G APOSOR936652-5G
4-Benzoyloxy-2-azetidinone 95%
4-Benzoyloxy-2-azetidinone
Formel: C₁₀H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012317
CAS-Nummer: 28562-58-5