4-Ethylphenyl-acetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Acetic Acid 4-Ethylphenyl Ester
OR936654-25G
OR936654-5G
APOSOR936654-25GEA
200
EUR
APOSOR936654-25G
APOSOR936654-5G
4-Ethylphenyl-acetat 95%
4-Ethylphenyl-acetat
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026970 CAS-Nummer: 3245-23-6 |