2-Chlor-N,N-diethylanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936656-10G
OR936656-1G
OR936656-5G
APOSOR936656-10GEA
790
EUR
APOSOR936656-10G
APOSOR936656-1G
APOSOR936656-5G
2-Chlor-N,N-diethylanilin 95%
2-Chloro-N,N-diethylaniline
Formel:
C₁₀H₁₄ClN Molecular Weight: 183.68 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059477 CAS-Nummer: 19372-80-6 |