1-Methylbenzotriazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methyl-1H-benzotriazole
OR936661-25G OR936661-5G
APOSOR936661-25GEA 192 EUR
APOSOR936661-25G APOSOR936661-5G
1-Methylbenzotriazol 95%
1-Methylbenzotriazole
Formel: C₇H₇N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014572
CAS-Nummer: 13351-73-0