3-Benzyl-1,3-oxazolidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936664-1G OR936664-5G
APOSOR936664-1GEA 84.1 EUR
APOSOR936664-1G APOSOR936664-5G
3-Benzyl-1,3-oxazolidin 95%
3-Benzyl-1,3-oxazolidin
Formel: C₁₀H₁₃NO
Molecular Weight: 163,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059028
CAS-Nummer: 13657-16-4