tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
O-(tert-Butyldimethylsilyl)benzanilide, TBDMS-BEZA
OR936738-1G
OR936738-5G
APOSOR936738-1GEA
65.4
EUR
APOSOR936738-1G
APOSOR936738-5G
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate 98%
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate
Formel:
C₁₉H₂₅NOSi Molecular Weight: 311,50 g/mol Schmelzpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
404392-70-7 |