Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: cis-Dimethyl cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate, cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
OR936808-5G
APOSOR936808-5GEA 78.3 EUR
APOSOR936808-5G
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00209581
CAS-Nummer: 4841-84-3