Benzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenylsulfonsäureamid, Benzolsulfonsäureamid
OR936811-100G
OR936811-250G
APOSOR936811-100GEA
21.9
EUR
APOSOR936811-100G
APOSOR936811-250G
Benzolsulfonamid 98%
Benzolsulfonamid
Formel:
C₆H₇NO₂S Schmelzpunkt: 149…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007930 CAS-Nummer: 98-10-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...