1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 2-formyl-1H-pyrrole-1-carboxylate
OR936830-25G OR936830-5G
APOSOR936830-25GEA 469 EUR
APOSOR936830-25G APOSOR936830-5G
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Molecular Weight: 195,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086220
CAS-Nummer: 161282-57-1