2,3-Pyridindicarbonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Dicyanpyridin
OR936850-1G
APOSOR936850-1GEA 75.4 EUR
APOSOR936850-1G
2,3-Pyridindicarbonitril 95%
2,3-Pyridindicarbonitril
Formel: C₇H₃N₃
Molecular Weight: 129,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191682
CAS-Nummer: 17132-78-4