5,5-Dimethylacetylaceton 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5,5-Dimethylhexane-2,4-dione, 2,2-Dimethyl-3,5-hexanedione, 5,5-Diméthylhexanedione-2,4
OR936943-1G OR936943-5G
APOSOR936943-1GEA 161 EUR
APOSOR936943-1G APOSOR936943-5G
5,5-Dimethylacetylaceton 95%
5,5-Dimethylacetylaceton
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142767
CAS-Nummer: 7307-04-2