2-(Chloromethyl)Acrylsäure-Ethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Chloromethyl)acrylic Acid Ethyl Ester
OR936949-1G OR936949-250MG
APOSOR936949-1GEA 567 EUR
APOSOR936949-1G APOSOR936949-250MG
2-(Chloromethyl)Acrylsäure-Ethylester 95%
Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate
Formel: C₆H₉ClO₂
Molecular Weight: 148,59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321155
CAS-Nummer: 17435-77-7