Butylvinylether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: n-Butyl vinyl ether
OR936968-25G OR936968-5G
APOSOR936968-25GEA 87 EUR
APOSOR936968-25G APOSOR936968-5G
Butylvinylether 98%
Butylvinylether
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 94 °C
Schmelzpunkt: –92 °C
Dichte: 0,774 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009454
CAS-Nummer: 111-34-2