3-(3,4-Dimethylphenyl)propionsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(3,4-Dimethylphenyl)propanoic acid
OR936979-5G
APOSOR936979-5GEA 142 EUR
APOSOR936979-5G
3-(3,4-Dimethylphenyl)propionsäure 95%
3-(3,4-Dimethylphenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425686
CAS-Nummer: 25173-76-6