4,6,8-Trimethylchinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937011-1G OR937011-250MG
APOSOR937011-1GEA 266 EUR
APOSOR937011-1G APOSOR937011-250MG
4,6,8-Trimethylchinolin 95%
4,6,8-Trimethylquinoline
Formel: C₁₂H₁₃N
Molecular Weight: 171,238 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191505
CAS-Nummer: 88565-88-2