2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937014-10G OR937014-1G OR937014-5G
APOSOR937014-10GEA 828 EUR
APOSOR937014-10G APOSOR937014-1G APOSOR937014-5G
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyd 95%
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180.20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321089
CAS-Nummer: 6937-96-8