(±)-Methyl-2,3-dichlorpropionat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2,3-dichloropropanoate
OR937030-100G OR937030-25G
APOSOR937030-100GEA 248 EUR
APOSOR937030-100G APOSOR937030-25G
(±)-Methyl-2,3-dichlorpropionat 95%
(±)-Methyl-2,3-dichlorpropionat
Formel: C₄H₆Cl₂O₂
Molecular Weight: 157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000944
CAS-Nummer: 3674-09-7