(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937032-1G OR937032-250MG
APOSOR937032-1GEA 400 EUR
APOSOR937032-1G APOSOR937032-250MG
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol 95%
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Molecular Weight: 102.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135167
CAS-Nummer: 42072-39-9