3-Methoxybiphenyl 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937041-10G OR937041-1G OR937041-5G
APOSOR937041-10GEA 812 EUR
APOSOR937041-10G APOSOR937041-1G APOSOR937041-5G
3-Methoxybiphenyl 95%
3-Methoxybiphenyl
Formel: C₁₃H₁₂O
Molecular Weight: 184.24 g/mol
Siedepunkt: 140 °C/5.25mmHg
Dichte: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00027514
CAS-Nummer: 2113-56-6