3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937055-1G OR937055-5G
APOSOR937055-1GEA 125 EUR
APOSOR937055-1G APOSOR937055-5G
3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
3-Methylthiophene-2-carboxamide
Formel: C₆H₇NOS
Molecular Weight: 141.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01208055
CAS-Nummer: 76655-99-7