3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937079-1G OR937079-5G
APOSOR937079-1GEA 0 EUR
APOSOR937079-1G APOSOR937079-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258671
CAS-Nummer: 15893-42-2