2-Methoxythiophen 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937091-25G
APOSOR937091-25GEA 72.5 EUR
APOSOR937091-25G
2-Methoxythiophen 95%
2-Methoxythiophene
Formel: C₅H₆OS
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014526
CAS-Nummer: 16839-97-7