2,2-Dimethylbuttersäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,2-Dimethylbutanoic acid
OR937096-100G
OR937096-500G
APOSOR937096-100GEA
29
EUR
APOSOR937096-100G
APOSOR937096-500G
2,2-Dimethylbuttersäure 98%
2,2-Dimethylbuttersäure
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004200 CAS-Nummer: 595-37-9 |