N-Vinyl-ε-caprolactam 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Vinylazepan-2-one
OR937197-500G
APOSOR937197-500GEA
71.2
EUR
APOSOR937197-500G
N-Vinyl-ε-caprolactam 95%
N-Vinyl-ε-caprolactam
Formel:
C₈H₁₃NO Molecular Weight: 139,20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00080693 CAS-Nummer: 2235-00-9 |