(1-Chlor-1-methylethyl)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9372-10G OR9372-25G OR9372-5G
APOSOR9372-10GEA 248 EUR
APOSOR9372-10G APOSOR9372-25G APOSOR9372-5G
(1-Chlor-1-methylethyl)benzol 97%
(1-Chlor-1-methylethyl)benzol
Formel: H₃CCCl(C₆H₅)CH₃
Molecular Weight: 154,64 g/mol
Siedepunkt: 48…50 °C/0,5mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040715
CAS-Nummer: 934-53-2
EINECS: 213-284-8
UN: 3265
ADR: 8,III