2,5-Dimethoxy-1,4-benzochinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,5-Dimethoxy-p-quinone
OR937216-1G
OR937216-5G
APOSOR937216-1GEA
29
EUR
APOSOR937216-1G
APOSOR937216-5G
2,5-Dimethoxy-1,4-benzochinon 95%
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone
Formel:
C₈H₈O₄ Molecular Weight: 168.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00189386 CAS-Nummer: 3117-03-1 |