(±)-1-Octen-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (±)-3-Hydroxy-1-octen, (±)-Pentyl-vinylcarbinol, (±)-Oct-1-en-3-ol
OR937218-500G
APOSOR937218-500GEA 163 EUR
APOSOR937218-500G
(±)-1-Octen-3-ol 95%
(±)-1-Octen-3-ol
Formel: C₈H₁₆O
Molecular Weight: 128.21 g/mol
Siedepunkt: 174
Schmelzpunkt: -49
Flammpunkt: 68
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004589
CAS-Nummer: 3391-86-4