3-Nonen-2-on 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Non-3-en-2-one
OR937230-25G
OR937230-100G
APOSOR937230-25GEA
72.5
EUR
APOSOR937230-25G
APOSOR937230-100G
3-Nonen-2-on 95%
3-Nonen-2-on
Formel:
C₉H₁₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010241 CAS-Nummer: 14309-57-0 |