5-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyrazine, 5-Methyl-2,3-cyclopentenopyrazine
OR937238-100G OR937238-25G
APOSOR937238-100GEA 172 EUR
APOSOR937238-100G APOSOR937238-25G
5-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyrazin 95%
5-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyrazin
Formel: C₈H₁₀N₂
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040997
CAS-Nummer: 23747-48-0